Få mere at vide
2-klorobenzoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 609-65-4 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMIL | ClC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chlorobenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |