Få mere at vide
2-Chlorobenzoxazol, 98%
Artikelnummer. 11312137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312137 25 g 25g
11302137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07981.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153,57 g/mol
2-chlorbenzoxazol blev anvendt i syntesen af 2-(2-naphthylamino)benzoxazol via reaktion med 2-amino-1-naphthalensulfonsyre. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorobenzoxazol blev anvendt i syntesen af 2-(2-naphthylamino)benzoxazol via reaktion med 2-amino-1-naphthalensulfonsyre. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Holdes væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-18-9
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.57
MDL nummer MFCD00005766
InChI nøgle BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
IUPAC navn 2-chlor-1,3-benzoxazol
SMIL ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoxazole
Tæthed 1.39
Kogepunkt 201 °C til 202 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.567
Mængde 25 g
Beilstein 115982
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 153.57
Procent renhed 99%