missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Klorobenzotrichlorid, TRC

Artikelnummer. 30359945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359945 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36457050G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Molekylær formel C7 H4 Cl4
Mængde 50 g
Synonym (2-Chlorophenyl)trichlormethane, Toluene, o,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride, NSC 59736, o-Chlorobenzotrichloride, o-Chlorobenzylidyne chloride, o-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMIL Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-(trichloromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 229.92
Formel vægt 227.9067
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.