Få mere at vide
2-Klorobenzotrichlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 2136-89-2 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)trichlormethane, Toluene, o,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride, NSC 59736, o-Chlorobenzotrichloride, o-Chlorobenzylidyne chloride, o-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,2-Tetrachlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(trichloromethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vægt | 227.9067 |