Få mere at vide
2-Klorobenzothiazol, 98%
Artikelnummer. 11473358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473358 100 g 100g
11453358 5 g 5g
11463358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17762.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169,626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-20-3
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.626
MDL nummer MFCD00005776
InChI nøgle BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC navn 2-chlor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzothiazole
Smeltepunkt 30 °C til 33 °C
Tæthed 1.37
Kogepunkt 141 °C (30 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.637
Mængde 100 g
Beilstein 116316
Formel vægt 169.63
Procent renhed ≥98%