Få mere at vide
2-Klorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30356885
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30356885 50 g
1 options
Artikelnummer. 30356885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36733050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzonitrile
CAS 873-32-5
Molekylær formel C7 H4 Cl N
Mængde 50 g
Synonym Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMIL Clc1ccccc1C#N
IUPAC navn 2-klorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 137.57
Formel vægt 137.0032