Få mere at vide
2-Klorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 10550171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10550171 1 kg 1kg
10416910 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10550171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108670010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-32-5
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00001779
InChI nøgle NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC navn 2-chlorbenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Kogepunkt 232 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 137.57
Procent renhed 99%