Få mere at vide
2-Chlorobenzoic-d4 Acid, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1219795-28-4 |
| Molekylær formel | C7 D4 H Cl O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4; |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vægt | 160.0229 g/mol |
| Show More |