Få mere at vide
2-klorobenzoinsyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-klorobenzoisk syre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 118-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chlorobenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-klorobenzoinsyre |
| Vis mere |