Få mere at vide
2-klorobenzoinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17903096
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903096 25 mg
17943626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-klorobenzoisk syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoic acid
CAS 118-91-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chlorobenzoic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 2-klorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 155,9978 g/mol