missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chlorobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1219795-28-4 |
| Molekylær formel | C7 D4 H Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vægt | 160.0229 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?