Få mere at vide
2-Chlorobenzimidazole, 97%
Artikelnummer. 11424853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424853 100 g 100g
11404853 5 g 5g
11414853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12193.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-Chlorbenzimidazol bruges hovedsageligt til syntese af medicin og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorbenzimidazol bruges hovedsageligt til syntese af medicin og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, alkalimetaller, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4857-06-1
MDL nummer MFCD00051944
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzimidazole
Smeltepunkt ∼180°C to 185°C
Molekylær formel C7H5ClN2
Mængde 100 g
Beilstein 116526
Synonym 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC navn 2-chlor-lH-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%