Få mere at vide
2-Chlorobenzimidazole, 97%
Artikelnummer. 11404853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404853 5 g 5g
11414853 25 g 25g
11424853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12193.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-Chlorbenzimidazol bruges hovedsageligt til syntese af medicin og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorbenzimidazol bruges hovedsageligt til syntese af medicin og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, alkalimetaller, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4857-06-1
MDL nummer MFCD00051944
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzimidazole
Smeltepunkt ∼180°C to 185°C
Molekylær formel C16H33Cl
Mængde 5 g
Beilstein 116526
Synonym cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1-chlorhexadecan
Molekylvægt (g/mol) 260.89
PubChem CID 20993
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%