Få mere at vide
2-Chlorobenzhydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzhydrazide |
| CAS | 5814-05-1 |
| Molekylær formel | C7H7ClN2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | NNC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chlorobenzohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vægt | 170.0247 |