Få mere at vide
2-chlorbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10028691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10028691 1 g Glasflaske 1g
10722633 5 g Glasflaske 5g
10127893 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10028691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357460010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-23-9
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00051520
InChI nøgle KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
SMIL ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Orange-rød til gul
Tæthed 1.5480g/mL
Kogepunkt 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4SO2Cl
Brydningsindeks 1.5745 to 1.5765
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.548
IUPAC navn 2-chlorbenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid