Få mere at vide
2-Chlorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11467966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467966 25 g 25g
11457966 5 g 5g
11477966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14054.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211,06 g/mol
2-chlorbenzensulfonylchlorid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorbenzensulfonylchlorid anvendes som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det reagerer
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-23-9
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00051520
InChI nøgle KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
IUPAC navn 2-chlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 26 °C til 28 °C
Tæthed 1.548
Kogepunkt 150 °C til 152 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Brydningsindeks 1.576
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 974321
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand.
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%