Få mere at vide
2-Klorbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30352170
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30352170 10 g
1 options
Artikelnummer. 30352170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42912310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzenesulfonamide
CAS 6961-82-6
Molekylær formel C6H6ClNO2S
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-chlorbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 191.64
Formel vægt 190.9808