Få mere at vide
2-Klorbenzensulfonamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 6961-82-6 |
| Molekylær formel | C6H6ClNO2S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-chlorbenzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.64 |
| Formel vægt | 190.9808 |