Få mere at vide
2-Chlorbenzenboronsyre, 97%
Beskrivelse
2-chlorbenzenboronsyre anvendes til fremstilling af imidazo[1,2-a]pyridinamider, som har tuberkulostatisk aktivitet. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-chlorbenzenboronsyre anvendes til fremstilling af imidazo[1,2-a]pyridinamider, som har tuberkulostatisk aktivitet. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼95 °C til 100 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3030414 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO, Methanol. |
| Formel vægt | 156.38 |
| Procent renhed | 97% |