Få mere at vide
2-Chlorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11460937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460937 5 g 5g
11450937 1 g 1g
11470937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23324.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
2-chlorbenzenboronsyre anvendes til fremstilling af imidazo[1,2-a]pyridinamider, som har tuberkulostatisk aktivitet. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlorbenzenboronsyre anvendes til fremstilling af imidazo[1,2-a]pyridinamider, som har tuberkulostatisk aktivitet. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3900-89-8
Molekylær formel C6H6BClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.37
MDL nummer MFCD00674012
InChI nøgle RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC navn (2-chlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼95°C to 100°C
Mængde 5 g
Beilstein 3030414
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol.
Formel vægt 156.38
Procent renhed 97%