Få mere at vide
2-chlorbenzen-1-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306276
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11306276 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 11306276 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02645EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-23-9
Tæthed 1.5480g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Lineær formel ClC6H4SO2Cl
MDL nummer MFCD00051520
Mængde 10 g
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
InChI nøgle KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 2-chlorbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 211.06
PubChem CID 76187
Formel vægt 211.07
Procent renhed 97%