missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chlorobenzene-1,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzene-1,4-diamine |
| CAS | 615-66-7 |
| Molekylær formel | C6H7N2Cl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chlorobenzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.58 |
| Formel vægt | 142.0298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?