Få mere at vide
2-Klorobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMIL | Clc1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-klorobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.567 |
| Formel vægt | 140.0029 |