Få mere at vide
2-Chlorobenzaldehyde Oxime, TRC
Artikelnummer. 30360407
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30360407 10 g
1 options
Artikelnummer. 30360407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36466510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzaldehyde Oxime
CAS 3717-28-0
Molekylær formel C7H6ClNO
Mængde 10 g
Synonym 2-Chlorobenzaldehyde oxime, 2-Chlorobenzaldoxime, NSC 61415, o-Chlorobenzaldehyde oxime, o-Chlorobenzaldoxime
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H
SMIL ON=Cc1ccccc1Cl
IUPAC navn N-[(2-chlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 155.58
Formel vægt 155.0138