Få mere at vide
2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 1093351-46-2 |
| Molekylær formel | C7 D4 H Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzaldehyde-2,3,4,5-d4, 6-chloro- (ACI), 6-Chlorobenzaldehyde-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Chlorobenzaldehyde-d4, 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-d4, 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=O)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.5917 |
| Formel vægt | 144.028 g/mol |
| Vis mere |