Få mere at vide
2-Chloroanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroanthracene |
| CAS | 17135-78-3 |
| Molekylær formel | C14H9Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 408454 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloroanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vægt | 212.0393 |