Få mere at vide
2-Chloroaniline, TRC
Artikelnummer. 30353227
Skift visning
Mængde:
150 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353227 150 mL
30360824 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364370150ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-51-2
Molekylær formel C6 H6 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzenamine, 1-Amino-2-chlorobenzene, 2-Amino-1-chlorobenzene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenylamine, Fast Yellow GC Base, NSC 6183, o-Aminochlorobenzene, o-Chloroaniline
IUPAC navn 2-chloroaniline
SMIL Nc1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroaniline
Mængde 150 mL
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formel vægt 127.0189