Få mere at vide
2-Chloranilin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
2-Chloroanilin hydrochlorid, bruges som isfarve kælder, bruges til håndklæder, farvet garn og klud af bomuld, viskose stof farvning og trykning af kromogent middel. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloroanilin hydrochlorid, bruges som isfarve kælder, bruges til håndklæder, farvet garn og klud af bomuld, viskose stof farvning og trykning af kromogent middel. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroaniline hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (sublimering) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2018 |
| Beilstein | 3624280 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 164.03 |
| Procent renhed | 97% |