Få mere at vide
2-Chloranilin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11363097
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363097 25 g 25g
11373097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13483.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 137-04-2 | C6H7Cl2N | 164,03 g/mol
2-Chloroanilin hydrochlorid, bruges som isfarve kælder, bruges til håndklæder, farvet garn og klud af bomuld, viskose stof farvning og trykning af kromogent middel. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloroanilin hydrochlorid, bruges som isfarve kælder, bruges til håndklæder, farvet garn og klud af bomuld, viskose stof farvning og trykning af kromogent middel. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-04-2
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.03
MDL nummer MFCD00053282
InChI nøgle DRGIDRZFKRLQTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroaniline hydrochloride, 2-chloroanilinium chloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chlorophenylamine, chloride, acmc-209cai, o-chloroaniline hydrochloride, 95-51-2 parent, 2-chloranylaniline hydrochloride, benzenamine,2-chloro-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 67298
IUPAC navn 2-chloranilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroaniline hydrochloride
Smeltepunkt ∼220°C (sublimation)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN2018
Beilstein 3624280
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%