Få mere at vide
2-Chloranilin, 98+%
Beskrivelse
2-Chloranilin anvendes som petroleumsopløsningsmidler. Det bruges i biologiske undersøgelser til at evaluere mutageniciteten og carcinogeniciteten af Salmonella typhimurium. Anvendes som mellemprodukt til farvestof, pigment og specialkemikalier. 2-chloranilin er meget udbredt i polymer-, gummi-, farmaceutiske og farvestofindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloroanilin anvendes som petroleumsopløsningsmidler. Det bruges i biologiske undersøgelser til at evaluere mutageniciteten og carcinogeniciteten af Salmonella typhimurium. Anvendes som mellemprodukt til farvestof, pigment og specialkemikalier. 2-chloranilin er meget udbredt i polymer-, gummi-, farmaceutiske og farvestofindustrier.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether. Opløselig i syre og de fleste organiske opløsningsmidler. Meget svagt opløselig i vand (0,5 g/100 ml ved °20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroaniline |
| Smeltepunkt | -3 °C |
| Tæthed | 1.213 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.588 |
| FN nummer | UN2019 |
| Beilstein | 606077 |
| Merck Index | 14,2118 |
| Kogepunkt | 207 °C til 209 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloroaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroaniline