Få mere at vide
2-Chloroaniline, 98+%
Artikelnummer. 11412418
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412418 10,000 g 10000g
11492408 500 g 500g
11402418 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15758.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloranilin anvendes som petroleumsopløsningsmidler. Det bruges i biologiske undersøgelser til at evaluere mutageniciteten og carcinogeniciteten af Salmonella typhimurium. Anvendes som mellemprodukt til farvestof, pigment og specialkemikalier. 2-chloranilin er meget udbredt i polymer-, gummi-, farmaceutiske og farvestofindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloroanilin anvendes som petroleumsopløsningsmidler. Det bruges i biologiske undersøgelser til at evaluere mutageniciteten og carcinogeniciteten af Salmonella typhimurium. Anvendes som mellemprodukt til farvestof, pigment og specialkemikalier. 2-chloranilin er meget udbredt i polymer-, gummi-, farmaceutiske og farvestofindustrier.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether. Opløselig i syre og de fleste organiske opløsningsmidler. Meget svagt opløselig i vand (0,5 g/100 ml ved °20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-51-2
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.571
MDL nummer MFCD00007656
InChI nøgle AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
IUPAC navn 2-chloranilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroaniline
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 1.213
Mængde 10,000 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.588
FN nummer UN2019
Beilstein 606077
Merck Index 14,2118
Kogepunkt 207°C to 209°C
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Formel vægt 127.57
Procent renhed ≥98%