Få mere at vide
2-Chloroaniline-4,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroaniline-4,6-d2 |
| CAS | 347840-10-2 |
| Molekylær formel | C6 D2 H4 Cl N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzen-2,4-d2-amine, 6-chloro- (9CI), 2-Chloroaniline-4,6-d2, 2-Chloroaniline-4,6-D2, 2-Chloroaniline-d2, 6-Chlorobenzen-2,4-d2-amine, 2-Chlorobenzen-4,6-d2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i1D,4D |
| SMIL | [2H]c1cc([2H])c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4,6-dideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.584 |
| Formel vægt | 129.031 |