missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroaniline-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroaniline-15N |
| CAS | 36238-55-8 |
| Molekylær formel | C6H6Cl15N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-chlorobenzene-15N, 2-Amino-1-chlorobenzene-15N, 2-Chloroaniline-15N, 2-Chlorobenzenamine-15N, 2-Chlorophenylamine-15N, Fast Yellow GC Base-15N, NSC 6183-15N, o-Aminochlorobenzene-15N, o-Chloroaniline-15N, o-Chloro-aniline-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i8+1 |
| SMIL | ClC1=CC=CC=C1[15NH2] |
| IUPAC navn | 2-chloro(15N)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?