Få mere at vide
2-Chloroamphetamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroamphetamine (hydrochloride) |
| CAS | 35334-29-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 Cl N . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride, (±)-, 2-Chloroamphetamine hydrochloride, dl-2-Chloroamphetamine hydrochloride, (±)-2-Chloroamphetamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(N)Cc1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorophenyl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.11 |
| Formel vægt | 205.0425 |