Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Chloroadenosine
Beskrivelse
Metabolically stable analog of adenosine that behaves as an adenosine receptor agonist (Ki values are 300, 80 and 1900 nM for A1, A2A and A3 receptors respectively). Anticonvulsive in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroadenosine |
| CAS | 146-77-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C10H12ClN5O4 |
| Formel vægt | 301.69 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.69 |