missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloroadenosine 5’-Monophosphate Ditriethylamine Salt, TRC

Artikelnummer. 30364787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364787 10 mg
30353659 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36410010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52621-99-5
Molekylær formel C10 H13 Cl N5 O7 P . 2 C6 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 584.046
Synonym 2-Chloro-5'-adenylic Acid, 2-Chloro-adenosine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Ditriethylamine, 2-Chloro-AMP Ditriethylamine
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate;N,N-diethylethanamine
SMIL CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloroadenosine 5’-Monophosphate Ditriethylamine Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN5O7P.2C6H15N/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21;2*1-4-7(5-2)6-3/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);2*4-6H2,1-3H3/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Formel vægt 583.265
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.