Få mere at vide
2-Klorakrylnitril, TRC
Artikelnummer. 30357977
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357977 50 g
30355887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36383050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-37-6
Molekylær formel C3 H2 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 87.508
Synonym 2-Propenenitrile, 2-chloro-, Acrylonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-2-propenenitrile, 1-Chloro-1-cyanoethene, 1-Chloro-1-cyanoethylene, 1-Cyano-1-chloroethene, 1-Cyanovinyl chloride, 2-Chloroacrylonitrile, 2-Chloropropenenitrile, NSC 511714, α-Chloroacrylonitrile
IUPAC navn 2-kloroprop-2-enenitril
SMIL ClC(=C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacrylonitrile
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
Formel vægt 86.9876