Få mere at vide
2-Chlorakrylsyre, 96%, stab. med ca 0,3% BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310014
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310014 2 g 2g
11320014 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00350.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-chlorakrylsyre bruges som halokemikalier, organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlorakrylsyre bruges som halokemikalier, organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-79-8
Molekylær formel C3H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 106.51
MDL nummer MFCD00014336
InChI nøgle SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
PubChem CID 11735
ChEBI CHEBI:73963
IUPAC navn 2-chlorprop-2-ensyre
SMIL OC(=O)C(Cl)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacrylic acid
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Mængde 2 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1098503
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 106.51
Procent renhed ≥98%