missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroacridin-9(10H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroacridin-9(10H)-one |
| CAS | 7497-52-1 |
| Molekylær formel | C13 H8 Cl N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-9(10H)-acridinone, 2-Chloro-9-acridanone, 2-Chloroacridin-9(10H)-one, 2-Chloroacridone, NSC 406615 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClNO/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,(H,15,16) |
| SMIL | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-10H-acridin-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.662 |
| Formel vægt | 229.029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?