Få mere at vide
2'-Chloroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Chloroacetophenone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 154.0185 |