Få mere at vide
2'-Kloracetanilid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459056
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459056 4 x 25 mg
30050404 25 mg
30052439 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.3100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2'-Kloracetanilid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Chloroacetanilide
CAS 533-17-5
Analyt- eller komponentnavne 2'-Chloroacetanilide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1Cl
IUPAC navn N-(2-chlorophenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 169.61
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 169,0294 g/mol