Få mere at vide
2'-Chloroacetanilide, Mikromol™
Beskrivelse
2'-Chloroacetanilide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Chloroacetanilide |
| CAS | 533-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2'-Chloroacetanilide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | N-(2-chlorophenyl)acetamide |
| Vis mere |