Få mere at vide
2'-Chloracetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11427736
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427736 500 g 500g
11407736 25 g 25g
11417736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14711.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-17-5
Molekylær formel C8H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 169.61
MDL nummer MFCD00045169
InChI nøgle KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
PubChem CID 10777
ChEBI CHEBI:35087
IUPAC navn N-(2-chlorphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2'-Chloroacetanilide
Smeltepunkt 86 °C til 88 °C
Mængde 500 g
Beilstein 2086967
Merck Index 14,2111
Formel vægt 169.61
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.