Få mere at vide
2-Kloracetamid, TRC
Artikelnummer. 30137281
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137281 10 g
30133677 50 g
30003471 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC35350010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-07-2
Molekylær formel C2 H4 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 93.51
Synonym Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
IUPAC navn 2-chloracetamid
SMIL NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacetamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formel vægt 92.9981