Få mere at vide
2-Chloroacetamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 115°C to 118°C |
| MDL nummer | MFCD00008027 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Chloroacetamide, 2-Chloroacetamide |