Få mere at vide
2-Kloracetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051696
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051696 25 mg
18090640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0083.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Kloracetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacetamide
CAS 79-07-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloroacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H4 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Chloroacetamide
InChI formel InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
SMIL NC(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloracetamid
Molekylvægt (g/mol) 93.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 92,9981 g/mol