Få mere at vide
2-Chloroacetamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroacetamide N,N,2,2-d4 |
| CAS | 122775-20-6 |
| Molekylær formel | C2 2H4 Cl N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetamide-N,N,2,2-d4, 2-chloro- (9CI), 2-Chloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamide, 2-Chloroacetamide-d4, 2-Chloroacetamide-D4, 2-Chloroacetamide-N,N,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2 |
| SMIL | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.54 |
| Formel vægt | 97.0232 |