Få mere at vide
2-Chloroacetamide, 98%
Artikelnummer. 10477730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477730
Brand: Thermo Scientific Acros 148410010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-07-2
Molekylær formel C2H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 93.51
MDL nummer MFCD00008027
InChI nøgle VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC navn 2-chloracetamid
SMIL NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacetamide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116.0°C to 120.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 224.5°C
Flammepunkt 170°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClCH2CONH2
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 93.51
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/