Få mere at vide
2-chloracetamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472278
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472278 5000 g 5000g
11462278 250 g 250g
11452278 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15238.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
2-Chloroacetamid anvendes som overfladeaktivt middel i hjemmevask, rengøringsmidler& husholdningsformulerede rengøringsmidler, andre industrielle anvendelser, olieproduktion, polymerbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloroacetamid anvendes som overfladeaktivt middel i hjemmevask, rengøringsmidler& husholdningsformulerede rengøringsmidler, andre industrielle anvendelser, olieproduktion, polymerbehandling.
Opløselighed
Opløseligt i vand (90g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-07-2
Molekylær formel C2H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 93.51
MDL nummer MFCD00008027
InChI nøgle VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC navn 2-chloracetamid
SMIL NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroacetamide
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Kogepunkt 220°C (decomposition)
Flammepunkt 170°C (338°F)
Lugt Weak
Mængde 5000 g
FN nummer UN2811
Beilstein 878191
Merck Index 14,2110
Opløselighedsinformation Soluble in water(90g/L).
Formel vægt 93.51
Procent renhed ≥98%