Få mere at vide
2-chloracetamid, 98+%
Description
2-Chloroacetamid anvendes som overfladeaktivt middel i hjemmevask, rengøringsmidler& husholdningsformulerede rengøringsmidler, andre industrielle anvendelser, olieproduktion, polymerbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloroacetamid anvendes som overfladeaktivt middel i hjemmevask, rengøringsmidler& husholdningsformulerede rengøringsmidler, andre industrielle anvendelser, olieproduktion, polymerbehandling.
Opløselighed
Opløseligt i vand (90g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroacetamide |
| Smeltepunkt | 116 °C til 119 °C |
| Kogepunkt | 220 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | 170 °C (338 °F) |
| Lugt | Svag |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 878191 |
| Merck Index | 14,2110 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (90g/L). |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Chloroacetamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide